677345
1,2,4-Trimethylcyclohexane, mixture of isomers
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
141-143 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC(C)C(C)C1
InChI
1S/C9H18/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h7-9H,4-6H2,1-3H3
VCJPCEVERINRSG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?