Documenti fondamentali
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH surfactant
Scegli un formato
250 ML
65,90 €
65,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
65,90 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
65,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
Applicazioni
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Note legali
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)