Documenti
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A surfactant
Sinonimo/i:
Nonionic Surfactant MERPOL
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
Tensione superficiale
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
P. eboll.
200 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
Applicazioni
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
Note legali
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3