435546
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
Sinonimo/i:
Tetronic 90R4
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
suspension
Tensione superficiale
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
3,870 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Punto di fusione
21 °C (DSC at peak)
Temp. transizione
cloud point 71-75 °C
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter