Documenti fondamentali
412686
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethyl-4-(methylsulfonyloxy)-1-piperidinooxy, free radical
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C10H21NO4S/c1-9(2)6-8(15-16(5,13)14)7-10(3,4)11(9)12/h8,11H,6-7H2,1-5H3
FWQKPTXRJZOQGN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)