Documenti fondamentali
409618
Sigma-Aldrich
Bis[bis(trimethylsilyl)amino]tin(II)
Sinonimo/i:
Bis(bis(trimethylsilyl)amino)stannylene, Tin bis[bis(trimethylsilyl)amide], Tin(II) bis(hexamethyldisilazide)
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the conversion of aldehydes and ketones to N,N-dialkyleneamines.[1][2]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)
Synlett, 131-131 (1993)