345172
Tin(IV) acetate
Sinonimo/i:
Stannic Acetate, Tetraacetoxytin, Tin(4+) Diethanoate, Tin(4+) tetraacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Composizione
Sn, 31.4-35.5% gravimetric
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Punto di fusione
232-233 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Sn](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Sn/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reducing agent to synthesize silver nanoparticles for conductive inks for printed electronics.
- As a precursor to prepare tin oxide nanopowder for gas sensors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3