402761
Tin(II) oxalate
98%
Sinonimo/i:
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1