Documenti fondamentali
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Sinonimo/i:
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
Scegli un formato
250 ML
95,90 €
95,90 €
Prezzo di listino137,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
95,90 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
95,90 €
Prezzo di listino137,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
290 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)