Documenti
411752
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol diacrylate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
500 ppm hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Hanzhuo Fu et al.
Electrophoresis, 37(21), 2882-2890 (2016-11-05)
This paper details a method for separation and identification of six antidepressant compounds using an acrylate-based porous monolithic capillary. Detection takes place using CEC coupled with UV or mass spectrometric detection. The CEC-UV method provides an effective and efficient method