480797
Ethylene glycol diacrylate
90%, technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Ethylene diacrylate, Ethylene glycol dipropenoate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ethylene glycol diacrylate, 90%, technical grade
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
66-68 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup