Documenti fondamentali
408166
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridyl)piperazine
≥99%
Sinonimo/i:
2-Piperazinopyridine
Scegli un formato
5 ML
65,60 €
25 ML
199,00 €
65,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
65,60 €
25 ML
199,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Beilstein:
140423
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)c2ccccn2
InChI
1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(2-Pyridyl)piperazine is a piperazine derivative.
Applicazioni
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC.[1],[2] It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of atmospheric isocyanate concentrations by high-performance thin-layer chromatography using 1-(2-pyridyl) piperazine reagent.
Ellwood PA, et al.
Analyst, 106(1258), 85-93 (1981)
Absorption and fluorescence of 1-(2-pyridyl)-piperazine and four diisocyanate derivatives in solution.
Salthammer T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 107(1), 159-164 (1997)
Harvey Wong et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 35(8), 1387-1392 (2007-05-15)
The pharmacokinetics and in vivo potency of 6-hydroxybuspirone (6-OH-buspirone), a major metabolite of buspirone, were investigated. The plasma clearance (47.3 +/- 3.5 ml/min/kg), volume of distribution (2.6 +/- 0.3 l/kg), and half-life (1.2 +/- 0.2 h) of 6-OH-buspirone in rats
Determination of trace atmospheric isocyanate concentrations by reversed-phase high-performance liquid chromatography using 1-(2-pyridyl) piperazine reagent.
Goldberg PA, et al.
Journal of Chromatography A, 212(1), 93-104 (1981)
P Giral et al.
European journal of pharmacology, 134(1), 113-116 (1987-01-28)
We investigated in mice the effects of one of the principal metabolites of buspirone and gepirone, 1-(2-pyridinyl)-piperazine (1-PmP), on hypothermia and reduced locomotion induced by clonidine (0.25 and 0.06 mg/kg, respectively), tests related to brain alpha-adrenergic function. Both effects were