Documenti
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
Sinonimo/i:
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
About This Item
Formula condensata:
Ti(OCH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Impurezze
<5% methanol
Punto di fusione
200-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.