Documenti fondamentali
510718
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide, polymer
Sinonimo/i:
Tetrabutyl titanate polymer, Tilcom PBT, Titanium tetrabutoxide polymer, Tytan PBT, Tyzor BTP, Tyzor PB, Vertec PBT
Scegli un formato
250 ML
88,10 €
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
88,10 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
−39 °C (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Used in the study of thermal properties of siloxane coating KT-30 produced in varying methods.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hye Yun Jeong et al.
ACS nano, 10(1), 770-777 (2015-12-10)
While transmission electron microscopy and scanning tunneling microscopy reveal atomic structures of point defect and grain boundary in monolayer transition-metal dichalcogenides (TMDs), information on point defect distribution in macroscale is still not available. Herein, we visualize the point defect distribution
S D Makeev et al.
Klinicheskaia khirurgiia, (1)(1), 19-20 (1989-01-01)
By the method of tissue culture, it is established that the capron threads stained by brilliant green, coated with the chemosorbed substances on the base of titanium alkoxides, polyalkylhydridsiloxanes and polyorganilsiloxanes have no histotoxic properties and can be used in
Jun-Bing Fan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(31), 5805-5807 (2010-07-01)
A low cost and environmentally benign process for tetrabutyl titanate-controlled ring-opening polymerization of epsilon-caprolactone at ambient temperature of 10-40 degrees C is introduced affording poly(epsilon-caprolactone) with pre-designed molecular weights and narrow molecular weight distribution.
Beidou Xi et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 23(1), 66-69 (2002-05-04)
Photocatalysts Pt/TiO2 coated on hollow glass beads were prepared by tetrabutyl titanate hydrolysis with Sodium silicate on hollow glass beads at various condition and loaded with platinum varying from 0.2% to 2.4% by weight. Sodium pentachlorophenolate (PCP-Na) solution were used
S Anantharaj et al.
Biomacromolecules, 13(8), 2446-2455 (2012-06-21)
A new dual ester-urethane melt condensation methodology for biological monomers-amino acids was developed to synthesize new classes of thermoplastic polymers under eco-friendly and solvent-free polymerization approach. Naturally abundant L-amino acids were converted into dual functional ester-urethane monomers by tailor-made synthetic