235857
Aluminum ethoxide
97%
Sinonimo/i:
Aluminum triethoxide, Triethoxyaluminum
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder and chunks
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
Punto di fusione
154-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.