469858
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
P. ebollizione
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.