Documenti fondamentali
404217
Sigma-Aldrich
Chloro(trimethylphosphine)gold(I)
99%
Sinonimo/i:
(Trimethylphosphine)gold(I) chloride
Scegli un formato
250 MG
167,00 €
1 G
535,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
167,00 €
1 G
535,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3PAuCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.