402168
6-Bromo-3-formylchromone
99%
Sinonimo/i:
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Scegli un formato
33,53 €
Prezzo di listino47,90 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
33,53 €
Prezzo di listino47,90 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
ketone
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?