402192
3-Formyl-6-nitrochromone
99%
Sinonimo/i:
6-Nitro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Scegli un formato
22,35 €
Prezzo di listino44,70 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
22,35 €
Prezzo di listino44,70 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
157-161 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ketone
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)