Documenti fondamentali
401145
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) iodide
Sinonimo/i:
Arsenic triiodide, Arsenous iodide, Triiodoarsine
About This Item
Formula condensata:
AsI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 401145, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Densità
4.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[As](I)I
InChI
1S/AsI3/c2-1(3)4
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)