Documenti fondamentali
202673
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
ATO, Diarsenic trioxide;, Arsenic trioxide, Arsenous acid
Scegli un formato
5 G
62,00 €
25 G
271,00 €
62,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,00 €
25 G
271,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
As2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
eCl@ss:
38080102
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Arsenic(III) oxide (ATO) is an inorganic form of arsenic that is used as a therapeutic compound for treating patients with acute promyelocytic leukemia (APL). Many drug-delivery methods are currently being developed using nanotechnology to overcome its poor bioavailability due to rapid clearance from blood.[1][2][3]
Applicazioni
  • Electrochemical detection applications: A study on La-based perovskites incorporated with functionalized carbon nanofibers highlights the use of arsenic trioxide for the electrochemical detection of roxarsone in water and food samples, providing a method to improve safety and environmental monitoring (John Felix MA et al., 2024).
  • Antiproliferative effects in cancer research: Research demonstrates the inhibitory effects of arsenic trioxide, combined with metformin, on KG1a cell proliferation, suggesting its potential utility in developing antineoplastic strategies (Huang-Li WH et al., 2024).
  • Environmental remediation: A review on manganese oxide-based materials for arsenic removal discusses the application of arsenic trioxide in environmental remediation, focusing on the effectiveness and advancements in arsenic decontamination technologies (Younas M et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
A facile route to core?shell nanoparticulate formation of arsenic trioxide for effective solid tumor treatment.
Zhang Z, et al.
Nanoscale, 8(7), 4373-4380 (2016)
Silica nanovehicles endow arsenic trioxide with an ability to effectively treat cancer cells and solid tumors.
Zhao Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 2(37), 6313-6323 (2014)
Recent advances in arsenic trioxide encapsulated nanoparticles as drug delivery agents to solid cancers.
Akhtar A, et al.
Journal of biomedical research, 31(3), 177-177 (2017)
Ruoshi Xu et al.
Bone research, 6, 33-33 (2018-11-28)
How osteoblast cells are induced is a central question for understanding skeletal formation. Abnormal osteoblast differentiation leads to a broad range of devastating craniofacial diseases. Here we have investigated intramembranous ossification during cranial bone development in mouse models of skeletal
Yanfei Jia et al.
PloS one, 8(1), e54774-e54774 (2013-02-06)
Alpha-fetoprotein (AFP)-producing gastric cancer (AFPGC), represented by the production of AFP, has a more aggressive behavior than common gastric cancer. The underlying mechanisms are not well understood. Arsenic trioxide (As(2)O(3)) is used clinically to treat acute promyelocytic leukemia(APL) and has
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf