Vai a
200077
Arsenic(III) chloride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Arsenic trichloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
125,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
195,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
AsCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.28
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-059-5
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
liquid
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: arsenic
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
130.2 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
InChI key
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) chloride can be used as a precursor to synthesize As-based nanocrystal alloys for thermoelectric materials and biarsenical ligands protein labeling.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
451363254142202673
description
99.99% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
form
liquid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
mp
−16 °C (lit.)
mp
721 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
mp
-
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7784-34-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)