307793
Titanium(IV) bromide
98%
Sinonimo/i:
Titanium tetrabromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
P. eboll.
230 °C (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Densità
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- α-bromomethylene aldols by reacting with arylaldehydes and but-3-yn-2-one via Baylis-Hillman reaction.
- Titanium(II) bromide which along with copper forms an efficient catalytic system for Pinacol reaction.
- α-bromo-γ-hydroxyenamides by the reaction of ynamides and aldehyde or ketones.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.