Documenti fondamentali
399086
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-chloro-2-phosphonoacetate
97%
Sinonimo/i:
Chloro(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2P(O)CH(Cl)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16ClO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
PCDXCIMROXIFBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of purine nucleoside derivatives containing a halogen atom
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Scale-up production of bacterial topoisomerase inhibitors
  • Synthesis of galbonolide derivatives
  • Stereoselective Horner reaction for preparation of vinylogous peptides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)