Documenti fondamentali
540110
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl tosylate
98%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (R)-(−)-Glycidyl tosylate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate salt
Scegli un formato
5 G
23,10 €
25 G
33,65 €
23,10 €
Prezzo di listino46,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
23,10 €
25 G
33,65 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.26
Beilstein:
3592142
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
23,10 €
Prezzo di listino46,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
tosylate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Applicazioni
(2R)-(-)-Glycidyl tosylate may be used to prepare:
  • 1-O-hexadecyl-sn-glycerol 3-O-p-toluenesulfonate by reacting with 1-hexadecanol in the presence of boron trifluoride etherate.[1]
  • 4-Oxiranylmethoxy-(1H)-indole by reacting with 4-hydroxyindole in the presence of sodium hydride.[2]
  • [18F]Epifluorohydin, an intermediate for preparing of [18F]fluoromisonidazole.[3]
It can also be used as a starting material in the synthesis of 1,2-diacyl-sn-3-glycerophosphocholines.[4]
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Facile diacylation of glycidyl tosylate. Chiral synthesis of symmetric-chain glycerophospholipids.
Ali S and Bittman R
The Journal of Organic Chemistry, 53(23), 5547-5549 (1988)
Isosteric phosphonate analogs of ET-16-OMe. Synthesis and biological evaluation of the enantiomers of 2'-(Trimethylammonio) ethyl 4-(hexadecyloxy)-3-methoxybutanephosphonate and 2'-(trimethylammonio) ethyl 4-(hexadecylthio)-3-methoxybutanephosphonate.
Bittman R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(3), 425-430 (1994)
A Radiosynthesis of fluorine-18.
Grierson JR, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 30, 343-350 (1989)
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)
Novel aryloxy-8-azabicyclo [3.2. 1] oct-3-enes with 5-HT transporter and 5-HT 1A affinity.
Gilbert AM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(21), 5281-5284 (2004)