366587
Copper(II) tetrafluoroborate hydrate
Sinonimo/i:
Copper ditetrafluoroborate hydrate, Cupric tetrafluoroborate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Composizione
Cu(II), 19-22%
Concentrazione
≤25.8% Cu (EDTA titration)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Cu.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
JYLPBVRGTDBGBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges