Documenti fondamentali
604380
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Formaldehyde-13C polymer
Scegli un formato
1 G
872,00 €
872,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
872,00 €
About This Item
Formula condensata:
(13CH2O)n
Peso molecolare:
31.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
872,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[X]O[13CH2]O[13CH2]O[13CH2][X]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
André K Eckhardt et al.
Nature chemistry, 10(11), 1141-1147 (2018-09-12)
Carbohydrates (CH2O)n are the formal adducts of carbon (atoms) to water with a repeating unit that structurally resembles H-C̈-OH (hydroxymethylene). Although hydroxymethylene has been suggested as a building block for sugar formation, it is a reactive species that had escaped