Documenti fondamentali
388505
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Sinonimo/i:
13C Labeled carbon monoxide
About This Item
Formula condensata:
13CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
29.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Punto di fusione
−207 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Important basic building block for 13C labeled compounds. Also employed in astrophysical science and radiation chemistry.[1][2]
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 320 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)