124915
4-Formylbenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Carboxybenzaldehyde, Benzaldehyde-4-carboxylic acid, Terephthalaldehydic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
247 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3