Documenti fondamentali
418072
Sigma-Aldrich
Carbon-12C monoxide
99.95 atom % 12C
Scegli un formato
10 L
444,00 €
25 L
674,00 €
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 L
444,00 €
25 L
674,00 €
About This Item
Formula condensata:
12CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Descrizione
13C-depleted
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.95 atom % 12C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
-191.5 °C (lit.)
Punto di fusione
-205 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[12C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+0
UGFAIRIUMAVXCW-IGMARMGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 320 psig for 10 L and 850 psig for 25 L. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T A Duong et al.
The British journal of dermatology, 172(2), 400-405 (2014-12-17)
Acute-stage specific bronchial epithelial detachment has been described in 27% of patients with Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN). To assess the pulmonary function of patients with SJS/TEN after remission. Analysis of pulmonary function tests (PFTs) performed during
Marc A Judson et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 191(7), 786-795 (2015-01-17)
Patient-reported outcome (PRO) measures have been developed to measure symptoms and other aspects of health-related quality of life. The Sarcoidosis Assessment Tool (SAT), a sarcoidosis-specific PRO, was administered in a lung and skin sarcoidosis treatment trial. We explored SAT performance
Elizabeth R Aston et al.
Drug and alcohol dependence, 152, 32-38 (2015-05-24)
A valid measure of the relative economic value of marijuana is needed to characterize individual variation in the drug's reinforcing value and inform evolving national marijuana policy. Relative drug value (demand) can be measured via purchase tasks, and demand for
Farhad Peerani et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(8), 1817-1824 (2015-06-19)
Pulmonary involvement is a recognized extraintestinal complication of inflammatory bowel disease and is associated with airway inflammation. Changes in pulmonary function were previously described as being subclinical. The purpose of this study was to compare pulmonary findings in a large
Takashi Kurita et al.
Rheumatology (Oxford, England), 54(1), 39-44 (2014-04-26)
Interstitial lung diseases (ILDs) complicated with PM or DM are frequently aggressive and refractory to treatment. Recently some reports have suggested the potential benefit of tacrolimus for severe ILD complicated with PM/DM. However, little evidence has yet shown the efficacy