Unfortunately, the particle size is not determined for this product.
277207
Carbon-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
535,00 €
Scegli un formato
About This Item
535,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
amorphous
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the particle size of this product? Thank you.
1 risposta-