Documenti fondamentali
77200
Sigma-Aldrich
tert-Butyl peroxybenzoate
technical, ≥95.0% (RT)
Sinonimo/i:
tert-Butyl perbenzoate
Scegli un formato
100 ML
35,00 €
500 ML
104,00 €
35,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
35,00 €
500 ML
104,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Beilstein:
1342734
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.36 mmHg ( 50 °C)
Grado
technical
Saggio
≥95.0% (RT)
Stato
liquid
Impurezze
~2% tert-butyl benzoate
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.50
P. ebollizione
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
peroxide
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sales restrictions may apply
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup - Decomposition
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup - Decomposition
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Margaret Hanausek et al.
Carcinogenesis, 25(3), 431-437 (2003-11-25)
Screening of newly synthesized organic peroxides for tumor initiating/promoting activity would be greatly facilitated if predictive methodologies could be developed using topical exposures shorter than those required for definitive tumor assessment in mouse skin models. Nine organic peroxides [benzoyl peroxide
Chemical and Engineering News, 59, 19-19 (1981)
M Athar et al.
Carcinogenesis, 10(8), 1499-1503 (1989-08-01)
Humans are exposed to various peroxy and hydroperoxy compounds which are in use in the cosmetic, pharmaceutical and polymer industries and which are also generated as a result of the peroxidative metabolic conversion of certain lipids. This study was designed