Documenti fondamentali
383325
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
Zirconium (IV) trifluoroacetylacetonate
Scegli un formato
1 G
44,90 €
44,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
44,90 €
About This Item
Formula condensata:
Zr(C5H4F3O2)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
703.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
44,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)