377538
Heptyltriphenylphosphonium bromide
97%
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
173-176 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C25H30P.BrH/c1-2-3-4-5-15-22-26(23-16-9-6-10-17-23,24-18-11-7-12-19-24)25-20-13-8-14-21-25;/h6-14,16-21H,2-5,15,22H2,1H3;1H/q+1;/p-1
WCZSOHSGMBVYFW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Stereospecific rearrangement of epoxides to quaternary carbaldehydes
- Synthesis of the male pheromone of two species of termite Zootermopsis
- Regio- and stereoselective TEMPO oxidation
- Diastereoselective synthesis of climacostol for antitumor activity
- Enantioselective synthesis of chiral vinylphosphonate and phosphonate analogs of immunosuppressive agent FTY720
- Preparation of embelin derivatives with XIAP inhibitory and anticancer activity
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)