Documenti
377481
Sigma-Aldrich
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
98%
Sinonimo/i:
(1-Methylethyl)triphenylphosphonium iodide, NSC 140615
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHP(C6H5)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
194-197 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Employed in Wittig and cyclopropanation reactions.
Reactant for:
  • Total synthesis of heliananes
  • Preparation of highly substituted benzene derivatives
  • Synthesis of curcuphenol and elvirol analogs via a retro-aldol reaction as fungicidal agents
  • 4-substituted methoxylbenzoyl-aryl-thiazoles analogues as potent and orally bioavailable anticancer agents
  • Wittig reaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 31-31 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3211-3211 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2695-2695 (1993)