Documenti
375942
Sigma-Aldrich
Diisopropylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
96%
Sinonimo/i:
Trifluoromethanesulfonic acid diisopropylsilylene ester
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.40
Beilstein:
3567500
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. eboll.
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter