Vai a
M0789
N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
MBTFA (N-methyl-bis(trifluoroacetamide)or BTFA (bis(TFA)), MBTFA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
10 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
610,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3CON(CH3)COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-680-5
Beilstein/REAXYS Number:
1878402
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
suitability
complies for derivatization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
InChI key
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for introducing trifluoroacetyl group.
Suitable for the derivatization of alcohols and carbohydrates(mono-,di-,tri- and tetrasaccharides.
Other Notes
Reagent for trifluoroacetyl.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
65943473936262315
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥97.0% (GC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
description
99%
description
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
bp
121-122 °C (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Pittogrammi
FlameCorrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)