Documenti fondamentali
PHL82240
(+)-Pulegone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
Scegli un formato
100 MG
242,00 €
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
2040703
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)