363340
N-Acetylcysteamine
95%
Sinonimo/i:
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6-7 °C (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
thiol
Stringa SMILE
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- N
- -acetylcysteamine (SNAC) thioesters by reacting with various acid derivatives in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrole derivatives via three-component reaction of 2-acetyl-3-thiophenecarboxaldehyde and various amines.[2]
- Carbapenems, a class of beta-lactam antibiotic agents.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?