Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 143,00 € |
Informazioni su questo articolo
143,00 €
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint yellow
mp
77-81 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CS)NC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11)6(9)10-2/h5,11H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
InChI key
QTKAQJWFVXPIFV-YFKPBYRVSA-N
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay 97% | assay ≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC) |
| form powder or crystals | form solid | form liquid | form powder or crystals |
| color white to faint yellow | color - | color - | color - |
| mp 77-81 °C | mp 110.4 °C | mp - | mp 103-106 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol | optical activity - | optical activity [α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform | optical activity [α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?