Vai a
A4625
N-Acetyl-L-alanine
~99%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
53,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
194,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-602-0
NACRES:
NA.26
MDL number:
53,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Acetyl-L-alanine, ~99%
assay
~99%
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Application
N-Acetyl-L-alanine has been used to study its effect on cytosolic and mitochondrial reduction-oxidation sensitive green fluorescent protein (roGFP).
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-alanine may be used with other L-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of aminoacylase(s)/amidohydrolase(s).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A087602676857459
description
~99%
description
-
description
≥98.0% (TLC)
description
ReagentPlus®, 99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
~99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white
color
colorless to white
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)