Documenti
362964
Sigma-Aldrich
Calcium 2-ethylhexanoate
98%
Sinonimo/i:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
lumps and powder
Impiego in reazioni chimiche
core: calcium
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1