Documenti fondamentali
E29141
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Ethylcaproic acid
Scegli un formato
500 ML
34,80 €
1 L
66,30 €
2 L
118,00 €
2.5 L
97,30 €
34,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
34,80 €
1 L
66,30 €
2 L
118,00 €
2.5 L
97,30 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Beilstein:
1750468
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.98 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
699 °F
Limite di esplosione
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Ethylhexanoic acid can be used:
  • As a reactant in esterification [1], decarboxylative alkynylation [2], and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.[3]
  • In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.[4][5]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Esterification of aliphatic acids with olefin promoted by Bronsted acidic ionic liquids
Gu Y, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 212(1-2), 71-75 (2004)
Novel and efficient organocatalytic biginelli reaction using 2-ethylhexanoic acid
Hekmatshoar R, et al.
Gazi University Journal of Science, 25(3), 617-621 (2012)
Iron (III)-catalyzed direct synthesis of diphenylmethyl esters from 2-diphenylmethoxypyridine
Tran Van H, et al.
Synthetic Communications, 212(1-2), 1-9 (2019)
Direct C-3 alkylation of coumarins via decarboxylative coupling with carboxylic acids
Jafarpour F, et al.
New. J. Chem., 43(24), 9328-9332 (2019)
Silver-catalyzed decarboxylative alkynylation of aliphatic carboxylic acids in aqueous solution
Liu X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(35), 14330-14333 (2012)