362794
Colesterolo
≥99%
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D −40°, c = 2 in chloroform
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?