Documenti fondamentali
362379
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-methoxyacrylate
97%
Scegli un formato
100 ML
56,00 €
56,00 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
56,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,00 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Methyl trans-3-methoxyacrylate may be used in the preparation of:
  • 5- hydroxyquinolines[1]
  • 7-hydroxyquinolines[1]
  • methyl 5-methoxyquinoline-3-carboxylate[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pierre Bohn et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(12), 2612-2618 (2009-06-09)
This work deals with the design of a bio-oxidisable prodrug strategy for the development of new central selective acetylcholinesterase inhibitors. This prodrug approach is expected to reduce peripheral anticholinesterase activity responsible for various side effects observed with presently marketed AChE