464058
D-Glucal
96%
Sinonimo/i:
1,5-Anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]21/D −7°, c = 1.9 in H2O
Impurezze
<1% methyl alcohol
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
YVECGMZCTULTIS-PBXRRBTRSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3