Documenti fondamentali
332291
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
98%
Sinonimo/i:
Di-O-acetyl-L-rhamnal
Scegli un formato
5 G
94,70 €
94,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
94,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Beilstein:
84954
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
94,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)