Documenti fondamentali
250120
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxyacrylate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
Scegli un formato
5 G
17,85 €
50 G
281,00 €
17,85 €
Prezzo di listino35,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,85 €
50 G
281,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Beilstein:
1721612
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
17,85 €
Prezzo di listino35,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
195-196 °C (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)