359394
Sodium mercaptopyruvate
≥85%, technical grade
Sinonimo/i:
3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt, Mercaptopyruvic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥85%
Forma fisica
powder
Impurezze
<5 wt. % ethanol
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na/c4-2(1-7)3(5)6;/h7H,1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
CODUSAVZTZYYDD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3