K6000
α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt
≥97%
Sinonimo/i:
4-Methylthio-2-oxobutanoic acid sodium salt, 4-Methylthio-2-oxobutyric acid sodium salt, KMBA
Saggio
≥97%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].CSCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S.Na/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
IFSCKRWNXKWTLR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Measuring antioxidant capacity using the ORAC and TOSC assays.: This study details the use of α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt in assessing antioxidant capacity through ORAC and TOSC assays, emphasizing its utility in metabolic and chemical synthesis research (Garrett AR et al., 2010).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3